Imprimer
Isonicotinethioamide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0764-25G T0764-5G
TCIAT0764-25GEA 68.2 EUR
TCIAT0764-25G TCIAT0764-5G
Isonicotinethioamide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Isonicotinethioamide
Formule: C₆H₆N₂S
Numéro MDL: MFCD00006437
Numéro CAS: 2196-13-6
EINECS: 218-592-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity