Imprimer
Isonicotinethioamide
Fournisseur: Cayman Chemical
13056-1 13056-5 13056-10 13056-25
CAYM13056-1EA 20.7 EUR
CAYM13056-1 CAYM13056-5 CAYM13056-10 CAYM13056-25
Isonicotinethioamide
Isonicotinethioamide
Formule: C₆H₆N₂S
Numéro MDL: MFCD00006437
Numéro CAS: 2196-13-6
EINECS: 218-592-6