Imprimer
Nicotinate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0089-25G N0089-500G
TCIAN0089-25GEA 19.8 EUR
TCIAN0089-25G TCIAN0089-500G
Nicotinate de sodium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nicotinate de sodium
Formule: C₆H₄NNaO₂
Numéro MDL: MFCD00064352
Numéro CAS: 54-86-4
EINECS: 200-215-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=531f1c82756a826b4dd6c347b8f626baa7b09ec0&vid=531f1c82756a826b4dd6c347b8f626baa7b09ec0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency