Imprimer
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
N0091-25G N0091-500G N0091-100G
TCIAN0091-25GEA 67.1 EUR
TCIAN0091-25G TCIAN0091-500G TCIAN0091-100G
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate
Formule: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012820
Numéro CAS: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
ONU: 3261
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41838a1b1997bf6d781008eadecde8fb5468fb45&vid=41838a1b1997bf6d781008eadecde8fb5468fb45&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C