Imprimer
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
338410050 338410250 338411000
ACRO338410050EA 26.7 EUR
ACRO338410050 ACRO338410250 ACRO338411000
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate 97%
Chlorure de nicotinoyle chlorhydrate
Formule: C₆H₅Cl₂NO
Point de fusion: 151…156 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012820
Numéro CAS: 20260-53-1
EINECS: 243-648-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 151 to 156 °C
Titration RCOCl 96.0 to 104.0 %