Imprimer
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
M2159-1G M2159-5G
TCIAM2159-1GEA 27.5 EUR
TCIAM2159-1G TCIAM2159-5G
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₃
MW: 152.95 g/mol
Point de fusion: 145°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03411572
Numéro CAS: 163105-90-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=982d96e4ca338ed34b58f2b3952f1a50e6590efc&vid=982d96e4ca338ed34b58f2b3952f1a50e6590efc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %