Imprimer
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: (2-Ethoxypyridin-3-yl)boronic acid
L20422.03 L20422.06 L20422.MD
L20422.03EA 154 EUR
L20422.03 L20422.06 L20422.MD
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid 98%
2-Ethoxy-3-pyridineboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 854373-97-0 Molecular Formula: C7H10BNO3 Formula Weight: 166.97 MDL No.: MFCD06201036
Formule: C₇H₁₀BNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201036
Numéro CAS: 854373-97-0