Imprimer
1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B3641-25G B3641-5G
TCIAB3641-25GEA 193 EUR
TCIAB3641-25G TCIAB3641-5G
1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène ≥97.0% (par GC)
1-(Chlorométhyl)-3,5-bis(trifluorométhyl)benzène
Formule: C₉H₅ClF₆
MW: 262.58 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00009906
Numéro CAS: 75462-59-8
EINECS: 278-216-1
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7877c7125dc7aaa28c2b4339168e494c2d6ef2bc&vid=7877c7125dc7aaa28c2b4339168e494c2d6ef2bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %