Imprimer
Isobutyrate de 2-phénoxyéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1822-25G P1822-500G
TCIAP1822-25GEA 17.6 EUR
TCIAP1822-25G TCIAP1822-500G
Isobutyrate de 2-phénoxyéthyle ≥98.0% (par GC)
Isobutyrate de 2-phénoxyéthyle
Formule: C₁₂H₁₆O₃
MW: 208.2536 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point d'éclair: 113°C
Numéro MDL: MFCD00027363
Numéro CAS: 103-60-6
EINECS: 203-127-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=478fb0ee33ce3ee28b21e84f5eaadb1fa88d1693&vid=478fb0ee33ce3ee28b21e84f5eaadb1fa88d1693&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %