Imprimer
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropionic acid, Clofibric acid, 2-(4-Chlorophenoxy)-2-methylpropanoic acid
C0940-25G C0940-500G
TCIAC0940-25GEA 30.8 EUR
TCIAC0940-25G TCIAC0940-500G
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-(p-chlorophénoxy)-2-méthylpropionique
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃
MW: 214.65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004192
Numéro CAS: 882-09-7
EINECS: 212-925-9
Merck Index: 14,02378
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38b67ac14f88f316fd4a9ac3e10060f3bd6a23ed&vid=38b67ac14f88f316fd4a9ac3e10060f3bd6a23ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency