Imprimer
N-Lignoceroyl taurine
Fournisseur: Cayman Chemical
10007286-1 10007286-10 10007286-5
CAYM10007286-1EA 136 EUR
CAYM10007286-1 CAYM10007286-10 CAYM10007286-5
N-Lignoceroyl taurine
N-Lignoceroyl taurine
Formule: C₂₆H₅₃NO₄S
Numéro CAS: 807370-75-8