Imprimer
N-Stearoyl taurine
Fournisseur: Cayman Chemical
10005610-1 10005610-10 10005610-5
CAYM10005610-1EA 145 EUR
CAYM10005610-1 CAYM10005610-10 CAYM10005610-5
N-Stearoyl taurine
N-Stearoyl taurine
Formule: C₂₀H₄₁NO₄S
Numéro CAS: 63155-80-6