3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
H26893.MD
H26893.03
H26893.06
H26893.MDEA
0
EUR
H26893.MD
H26893.03
H26893.06
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid ≥97%
3,5-Dimethylisoxazole-4-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 16114-47-9
Molecular Formula: C5H8BNO3
Formula Weight: 140.93
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 106-108°
MDL No.: MFCD02677945
Formule:
C₅H₈BNO₃ Point de fusion: 106…108 °C |
Numéro MDL:
MFCD02677945 Numéro CAS: 16114-47-9 |