Imprimer
Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyl ((methylthio)methyl)phosphonate
M1208-25G M1208-5G
TCIAM1208-25GEA 207 EUR
TCIAM1208-25G TCIAM1208-5G
Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate
Formule: C₆H₁₅O₃PS
MW: 198.220 g/mol
Point d'éclair: 101°C
Numéro MDL: MFCD00015131
Numéro CAS: 28460-01-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8c559288f9e01a224b02d2e94599d4cd3811736&vid=a8c559288f9e01a224b02d2e94599d4cd3811736&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %