Imprimer
3-Quinolineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Q0080-1G Q0080-5G
TCIAQ0080-1GEA 49.5 EUR
TCIAQ0080-1G TCIAQ0080-5G
3-Quinolineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Quinolineboronic acid
Formule: C₉H₈BNO₂
Numéro MDL: MFCD02183527
Numéro CAS: 191162-39-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32ddf34bc8abce708acf74e97145db85039f9910&vid=32ddf34bc8abce708acf74e97145db85039f9910&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) 97.0 to 112.0 %