Imprimer
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique) substrat pour Phosphatase
Fournisseur: TCI
Attention
N0452-1G N0452-25G N0452-5G
TCIAN0452-1GEA 19.8 EUR
TCIAN0452-1G TCIAN0452-25G TCIAN0452-5G
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥97.0% (par analyse titrimétrique) substrat pour Phosphatase
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Formule: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00041008
Numéro CAS: 81012-89-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=beeb3cdd5f18918e63907a555273df9871e48e5e&vid=c19caf412fccca6682bda63d9c526cb07e3f6869&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Water 5.3 to 8.3 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test