Imprimer
Bromure de (éthoxycarbonylméthyl)triphénylphosphonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Carbethoxymethyl)triphenylphosphonium bromide, (2-Ethoxy-2-oxoethyl)triphenylphosphonium bromide
E0407-25G E0407-250G
TCIAE0407-25GEA 34.1 EUR
TCIAE0407-25G TCIAE0407-250G
Bromure de (éthoxycarbonylméthyl)triphénylphosphonium ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de (éthoxycarbonylméthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₂H₂₂BrO₂P
MW: 429.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011835
Numéro CAS: 1530-45-6
EINECS: 216-230-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=532a93c77b6a5e51679afd7760b5570c6f4ca520&vid=532a93c77b6a5e51679afd7760b5570c6f4ca520&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %