Imprimer
N,N'-Di-sec-butyl-p-phénylenediamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2268-25ML D2268-500ML
TCIAD2268-25MLEA 22 EUR
TCIAD2268-25ML TCIAD2268-500ML
N,N'-Di-sec-butyl-p-phénylenediamine ≥98.0% (par GC)
N,N'-Di-sec-butyl-p-phénylenediamine
Formule: C₁₄H₂₄N₂
Point d'ébullition: 159°C
Point d'éclair: 180°C
Numéro MDL: MFCD00043658
Numéro CAS: 101-96-2
EINECS: 202-992-2
ONU: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=838daf2dcd89569e550979c65bc31c30a8653a7d&vid=838daf2dcd89569e550979c65bc31c30a8653a7d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %