Imprimer
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
M1906-1G M1906-25G M1906-5G
TCIAM1906-1GEA 24.2 EUR
TCIAM1906-1G TCIAM1906-25G TCIAM1906-5G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Numéro MDL: MFCD02093046
Numéro CAS: 99769-19-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba3e8869ee4f110c0d840e44720856966fc45685&vid=ba3e8869ee4f110c0d840e44720856966fc45685&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %