Imprimer
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (5-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
C2292-25G C2292-5G
TCIAC2292-25GEA 178 EUR
TCIAC2292-25G TCIAC2292-5G
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
MW: 186.40 g/mol
Point de fusion: 145°C
Numéro MDL: MFCD01318966
Numéro CAS: 89694-48-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=785889e15ee05f957243e507d6962599fcff301b&vid=785889e15ee05f957243e507d6962599fcff301b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 111.0 %