Solution étalon de rhodium: 1000 mg/l Rh dans acide chlorhydrique 5% AVS TITRINORM étalon pour SAA
Fournisseur: VWR Chemicals
86704.180EA
276
EUR
86704.180
86704.260
Solution étalon de rhodium: 1000 mg/l Rh dans acide chlorhydrique 5% AVS TITRINORM étalon pour SAA
Étalons
Étalons cationiques
Standards de rhodium
- Rattaché à un SRM de NIST
- Contrôlé dans un laboratoire accrédité, répondant aux normes ISO Guide 34 / ISO 17025
- Livré avec un certificat d’analyse, valeur réelle ±0,3%