Imprimer
Dichlorure de malonyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
M0882-10G M0882-25G
TCIAM0882-10GEA 52.8 EUR
TCIAM0882-10G TCIAM0882-25G
Dichlorure de malonyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Dichlorure de malonyle
Formule: C₃H₂Cl₂O₂
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 47°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000735
Numéro CAS: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bb9377b4b106f10d270d5e091c1e97fbfc1a8cf&vid=3bb9377b4b106f10d270d5e091c1e97fbfc1a8cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %