Imprimer
Imidazolidine-2-thione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
I0004-25G I0004-500G
TCIAI0004-25GEA 17.6 EUR
TCIAI0004-25G TCIAI0004-500G
Imidazolidine-2-thione ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Imidazolidine-2-thione
Formule: C₃H₆N₂S
Numéro MDL: MFCD00005276
Numéro CAS: 96-45-7
EINECS: 202-506-9
Merck Index: 14,03803
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b36e27c417b83e52c55c85a14904af8e0180863&vid=4b36e27c417b83e52c55c85a14904af8e0180863&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 202.0 deg-C