Imprimer
1-Bromo-4-phenylbutane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1388-5G P1388-25G
TCIAP1388-5GEA 103 EUR
TCIAP1388-5G TCIAP1388-25G
1-Bromo-4-phenylbutane ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-4-phenylbutane
Formule: C₁₀H₁₃Br
Numéro MDL: MFCD00154988
Numéro CAS: 13633-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c09565b585b882db7e351a9538315c41ba8955b7&vid=c09565b585b882db7e351a9538315c41ba8955b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %