Imprimer
Tétrahydrofuranne ≥99.0% (par GC) stabilisé pour détermination du chlorure de vinyle monomère
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Butylene oxide, THF, Diethylene oxide
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
T0856-500ML T0856-25ML
TCIAT0856-500MLEA 60.5 EUR
TCIAT0856-500ML TCIAT0856-25ML
Tétrahydrofuranne ≥99.0% (par GC) stabilisé pour détermination du chlorure de vinyle monomère
Tétrahydrofuranne
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 65°C
Point de fusion: –108°C
Densité: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –15°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005356
Numéro CAS: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
ONU: 2056
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 05-2114615188-48
Merck Index: 14,09211
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33143530b40f059bfbec1a80aba284763ef4075e&vid=3bafc9d995258d43d311d2a51386d579d2ef7ac9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Suitability for VCM-analysis to pass test
Peroxide max. 0.005 %