Éther méthylique du triéthylène glycol ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Stabilization:
stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol
B0496-25G
B0496-500G
TCIAB0496-25GEA
17.6
EUR
TCIAB0496-25G
TCIAB0496-500G
Éther méthylique du triéthylène glycol ≥99.0% (par GC) stabilisé
Éther méthylique du triéthylène glycol
Formule:
C₈H₁₈O₄ Point d'ébullition: 216°C Point de fusion: -45°C Point d'éclair: 108°C |
Numéro MDL:
MFCD00008504 Numéro CAS: 112-49-2 EINECS: 203-977-3 Merck Index: 14,09692 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |