Imprimer
Lithium aluminium hydrure 95,0 Titrimetric, powder
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aluminium lithium hydride, Lithium tetrahydridoaluminate
L0203-100G L0203-25G
TCIAL0203-100GEA 378 EUR
TCIAL0203-100G TCIAL0203-25G
Lithium aluminium hydrure 95,0 Titrimetric, powder
Lithium aluminium hydrure
Formule: H₄AlLi
MW: 37.95 g/mol
Point de fusion: 125
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011075
Numéro CAS: 16853-85-3
EINECS: 240-877-9
ONU: 1410
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,00350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=49a945054b120dca8fb1e462142738dfd3cb4756&vid=0b5ca11fda240b7fc6b40704c07c0f75b6a32d58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (NBS Method) min. 95.0 %