Imprimer
2-Bromo-5-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
B3491-1G B3491-5G
TCIAB3491-1GEA 38.5 EUR
TCIAB3491-1G TCIAB3491-5G
2-Bromo-5-formylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-formylpyridine
Formule: C₆H₄BrNO
Numéro MDL: MFCD04115419
Numéro CAS: 149806-06-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C