Imprimer
4,4'-Azoxyanisole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0554-25G A0554-5G
TCIAA0554-25GEA 119 EUR
TCIAA0554-25G TCIAA0554-5G
4,4'-Azoxyanisole ≥97.0% (par GC)
4,4'-Azoxyanisole
Formule: C₁₄H₁₄N₂O₃
Numéro MDL: MFCD00008400
Numéro CAS: 1562-94-3
EINECS: 216-348-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=079c9059d4f22004a3f91d3e2c6413341a0802cf&vid=079c9059d4f22004a3f91d3e2c6413341a0802cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %