Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
B1667-1G
B1667-25G
B1667-5G
TCIAB1667-1GEA
57.2
EUR
TCIAB1667-1G
TCIAB1667-25G
TCIAB1667-5G
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de bis(triphénylphosphine)palladium (II)
Formule:
C₃₆H₃₀Cl₂P₂Pd Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00009593 Numéro CAS: 13965-03-2 EINECS: 237-744-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |