Imprimer
1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
T2741-25G T2741-5G
TCIAT2741-25GEA 272 EUR
TCIAT2741-25G TCIAT2741-5G
1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-(4-(Trifluorométhyl)phényl)pipérazine
Formule: C₁₁H₁₃F₃N₂
MW: 230.23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00040765
Numéro CAS: 30459-17-7
EINECS: 250-210-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9685a368ae6d085e3eb41813e3cebce68360a67f&vid=9685a368ae6d085e3eb41813e3cebce68360a67f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C