4-Nitro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
2,4-Dimethyl-1-nitrobenzene, 1,3-Dimethyl-4-nitrobenzene
D0272-25G
D0272-500G
TCIAD0272-25GEA
17.6
EUR
TCIAD0272-25G
TCIAD0272-500G
4-Nitro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-m-xylène
Formule:
C₈H₉NO₂ Point d'ébullition: 245°C Point de fusion: 9 °C Densité: 1,135 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 107°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007169 Numéro CAS: 89-87-2 EINECS: 201-947-4 ONU: 1665 ADR: 6.1,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |