Imprimer
2-Nitro-m-xylène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0273-25G D0273-500G
TCIAD0273-25GEA 55 EUR
TCIAD0273-25G TCIAD0273-500G
2-Nitro-m-xylène ≥99.0% (par GC)
2-Nitro-m-xylène
Formule: C₈H₉NO₂
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: 14…16 °C
Densité: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007181
Numéro CAS: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
ONU: 1665
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b71af59628a4a055d8569543b593d33c3d07fd4&vid=facbecef05edb078de1dadccbb89bb43f298b7ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %