Imprimer
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzo[b]thiophen-2-ylboronic acid, 2-Benzothienylboronic acid
B2893-1G B2893-25G B2893-5G
TCIAB2893-1GEA 19.8 EUR
TCIAB2893-1G TCIAB2893-25G TCIAB2893-5G
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Benzo[b]thiophene-2-boronic acid
Formule: C₈H₇BO₂S
MW: 178.02 g/mol
Point de fusion: 260°C
Numéro MDL: MFCD01075674
Numéro CAS: 98437-23-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf5171597f186834ced4e6c0b36fe3fb3dca424&vid=6cf5171597f186834ced4e6c0b36fe3fb3dca424&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %