Fluorure de tétrabutylammonium ∼1 mol/L dans le THF
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
T1338-100ML
T1338-25ML
T1338-500ML
TCIAT1338-100MLEA
67.1
EUR
TCIAT1338-100ML
TCIAT1338-25ML
TCIAT1338-500ML
Fluorure de tétrabutylammonium ∼1 mol/L dans le THF
Fluorure de tétrabutylammonium
Formule:
C₁₆H₃₆FN Point d'éclair: -17°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00011747 Numéro CAS: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 ONU: 2924 ADR: 3,II Merck Index: 14,09187 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Concentration (Nonaqueous Titration) | 1.0 to 1.1 mol/L |
Water | max. 10.0 % |
TBHF-HF (neutralization titration) | max. 5.0 % |