Imprimer
2-Iodotoluène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Iodo-2-methylbenzene
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0217-25G I0217-250G
TCIAI0217-25GEA 39.6 EUR
TCIAI0217-25G TCIAI0217-250G
2-Iodotoluène ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Iodotoluène
Formule: C₇H₇I
Point d'ébullition: 211°C
Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001042
Numéro CAS: 615-37-2
EINECS: 210-422-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc5ae225e155a074698efd1e560b1a1664063433&vid=cfaf3693b5a746301ce6f33c51dab52b1a421433&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %