Imprimer
1-Hexylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Hexylboronic acid
H0913-1G H0913-5G
TCIAH0913-1GEA 34.1 EUR
TCIAH0913-1G TCIAH0913-5G
1-Hexylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
1-Hexylboronic acid
Formule: C₆H₁₅BO₂
MW: 129.99 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074641
Numéro CAS: 16343-08-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9365490736db6f59fe79c655d618c01d2ebda4fd&vid=9365490736db6f59fe79c655d618c01d2ebda4fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 116.0 %