Imprimer
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Thiazolyl blue tetrazolium bromide, MTT, 2-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazol-3-ium bromide
D0801-1G D0801-5G
TCIAD0801-1GEA 106 EUR
TCIAD0801-1G TCIAD0801-5G
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT) ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(4,5-Diméthylthiazole-2-yl)-2,5-diphényltétrazolium bromure (MTT)
Formule: C₁₈H₁₆N₅BrS
MW: 414.33 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00011964
Numéro CAS: 298-93-1
EINECS: 206-069-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=232747b2c66a62464fdd80013c8e205b94efd442&vid=232747b2c66a62464fdd80013c8e205b94efd442&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %