Imprimer
Oxyde de dipentyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Amyl ether, Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether
A0451-25ML A0451-500ML
TCIAA0451-25MLEA 44 EUR
TCIAA0451-25ML TCIAA0451-500ML
Oxyde de dipentyle ≥98.0% (par GC)
Oxyde de dipentyle
Other Product Names / Synonyms: Diamyl Ether, Pentyl Ether, Dipentyl Ether
Formule: C₁₀H₂₂O
MW: 158.28 g/mol
Point d'ébullition: 186°C
Point de fusion: –69°C
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00009501
Numéro CAS: 693-65-2
EINECS: 211-756-8
ONU: 3271
ADR: 3 III
Merck Index: 14,00608
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54e09e899322fc43f99ea9b9175ffc8ec88d5db9&vid=54e09e899322fc43f99ea9b9175ffc8ec88d5db9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %