Imprimer
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
T2539-25G T2539-5G
TCIAT2539-25GEA 181 EUR
TCIAT2539-25G TCIAT2539-5G
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxy-5-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₄F₃NO
MW: 163.1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042315
Numéro CAS: 33252-63-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db160f994e3b923afa3d6af49fb4092b0144b6aa&vid=db160f994e3b923afa3d6af49fb4092b0144b6aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C