Imprimer
D-Cyclosérine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1189-1G C1189-5G
TCIAC1189-1GEA 42.9 EUR
TCIAC1189-1G TCIAC1189-5G
D-Cyclosérine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
D-Cyclosérine
Formule: C₃H₆N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005353
Numéro CAS: 68-41-7
EINECS: 200-688-4
Merck Index: 14,02751
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88392db17771821bd21484ff01ed3e7a8a8ca536&vid=88392db17771821bd21484ff01ed3e7a8a8ca536&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +110 to +130 deg (C=1, H2O)