Imprimer
Méthacrylate de 2-éthylhexyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid 2-ethylhexyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
M0591-25ML M0591-500ML
TCIAM0591-25MLEA 18.7 EUR
TCIAM0591-25ML TCIAM0591-500ML
Méthacrylate de 2-éthylhexyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate de 2-éthylhexyle
Formule: C₁₂H₂₂O₂
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00009494
Numéro CAS: 688-84-6
EINECS: 211-708-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3fb70c6c10886ba585a9150688ba029afbd12c2&vid=a3fb70c6c10886ba585a9150688ba029afbd12c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %