Imprimer
Propanol-2 ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Fournisseur: TCI
Danger
I0164-100ML I0164-500ML
TCIAI0164-100MLEA 17.6 EUR
TCIAI0164-100ML TCIAI0164-500ML
Propanol-2 ≥99.5% (par GC) pour spectrophotométrie
Propanol-2
Formule: (CH₃)₂CHOH
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: –89 °C
Densité: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011674
Numéro CAS: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
ONU: 1219
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119457558-25
Merck Index: 14,05208
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ef0a3050bc3fd54fa52c35e004090bd986d097f&vid=695ce94126a68bd2a2e0e9965b4f910241212a78&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Absorbance (210nm) max. 0.800
Absorbance (220nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.200