Diiodométhane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Methylene iodide
Stabilization:
Stabilised with copper chip
D0610-25G
D0610-500G
D0610-100G
TCIAD0610-25GEA
50.6
EUR
TCIAD0610-25G
TCIAD0610-500G
TCIAD0610-100G
Diiodométhane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Diiodométhane
Formule:
CH₂I₂ Point d'ébullition: 181°C Point de fusion: 6 °C Densité: 3,32537 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: (closed cup) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001079 Numéro CAS: 75-11-6 EINECS: 200-841-5 ONU: 1760 ADR: 8,III Merck Index: 14,06066 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |