Imprimer
2-Iodobutane ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre
B1093-25G B1093-500G
TCIAB1093-25GEA 35.2 EUR
TCIAB1093-25G TCIAB1093-500G
2-Iodobutane ≥98.0% (par GC) stabilisé
2-Iodobutane
Formule: C₄H₉I
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –104 °C
Densité: 1,6263 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001072
Numéro CAS: 513-48-4
EINECS: 208-163-1
ONU: 2390
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01574
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=227f0539864d0acece68e48d5cb6a315675962e7&vid=faa576e97f835b34645ff79d69457df11f6620b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %