Imprimer
2-Aminoadamantane chlorhydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0718-25G A0718-5G
TCIAA0718-25GEA 249 EUR
TCIAA0718-25G TCIAA0718-5G
2-Aminoadamantane chlorhydrate ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
2-Aminoadamantane chlorhydrate
Formule: C₁₀H₁₈ClN
Point de fusion: 300 °C
Numéro MDL: MFCD00074743
Numéro CAS: 10523-68-9
EINECS: 234-074-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09f53eb5afa82a5de3bee7c300793b51a21fe973&vid=09f53eb5afa82a5de3bee7c300793b51a21fe973&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water very faint turbidity