Imprimer
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
H0769-10G H0769-25G
TCIAH0769-10GEA 101 EUR
TCIAH0769-10G TCIAH0769-25G
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-(hydroxyméthyl)benzoïque
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Point de fusion: 183°C
Numéro MDL: MFCD00017598
Numéro CAS: 3006-96-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b3928333e38d41f69aff8873a4582c57dc84fbe&vid=4b3928333e38d41f69aff8873a4582c57dc84fbe&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency