Imprimer
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
Fournisseur: TCI
B0484-25G B0484-500G B0484-100G
TCIAB0484-25GEA 28.6 EUR
TCIAB0484-25G TCIAB0484-500G TCIAB0484-100G
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine ≥99.0% (par analyse titrimétrique) composant de tampon pour la recherche biologique
N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine
Formule: C₆H₁₃NO₄
Point de fusion: 185…192 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004295
Numéro CAS: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Merck Index: 14,01201
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098679e466c6e52f6616ac73d11b8bc4b628af4c&vid=363c495e7ab227a637ab40ee554de2c546a352ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.15 (1mol/L, H2O, 250nm)
Solubility in Water almost transparency