Imprimer
Méthacrylate de butyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: stabilisé avec hydroquinone
M0081-25ML M0081-500ML
TCIAM0081-25MLEA 17.6 EUR
TCIAM0081-25ML TCIAM0081-500ML
Méthacrylate de butyle ≥99.0% (par GC) stabilisé
Méthacrylate de butyle
Formule: C₈H₁₄O₂
Point d'ébullition: 164°C
Point de fusion: -25°C
Densité: 0,8951 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00009444
Numéro CAS: 97-88-1
EINECS: 202-615-1
ONU: 2227
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&vid=d2305e62130b6fcb7333e0b1315debb3dd53ee8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %