Imprimer
1-Bromoheptadécafluorooctane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0946-25G H0946-5G
TCIAH0946-25GEA 197 EUR
TCIAH0946-25G TCIAH0946-5G
1-Bromoheptadécafluorooctane ≥98.0% (par GC)
1-Bromoheptadécafluorooctane
Formule: BrF₂C(CF₂)₆CF₃
Point d'ébullition: 141°C
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1,918 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00042082
Numéro CAS: 423-55-2
EINECS: 207-028-4
Merck Index: 14,07156
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b07ad74fdaaa9cb0bcc0b80352784500c515f866&vid=11933395b04d38ae4918fb8a57f33293fd84aaa0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %